Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas och ISO 4800 Certifierad. Fisherbrand™ Konisk separationstratt av glas med PTFE-stoppkran levereras med en propp av glas och plast. Finns med utbytbart glas eller PTFE kran.
- Tillverkad av borosilikatglas
- ISO 4800 Certifierad
- Levereras med en propp av glas och plast
- Finns med utbytbart glas eller PTFE kran
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 4800 |
| Kvantitet | 1PK |
| Kran | PTFE |
| Proppmaterial | Glas, plast |
| Stopparnummer | 19/26 |
| Produkttyp | Separerande tratt |