Läs mer
Fisherbrand™ Konisk separeringstratt av glas med PTFE-stoppkran
Produktkod. 11592782 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Stopparnummer:
19/26
24/29
29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stopparnummer Förpackningsstorlek
11592782 500 ml 24/29 Varje
11502792 1000 ml 29/32 Varje
11572782 100 ml 19/26 Varje
11582782 250 ml 24/29 Varje
11562782 50 ml 19/26 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11592782
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och ISO 4800 Certifierad. Fisherbrand™ Konisk separationstratt av glas med PTFE-stoppkran levereras med en propp av glas och plast. Finns med utbytbart glas eller PTFE kran.
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • ISO 4800 Certifierad
  • Levereras med en propp av glas och plast
  • Finns med PTFE-avstängningskran
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad ISO 4800
Kvantitet 1PK
Kran PTFE
Proppmaterial Glas, plast
Stopparnummer 24/29
Produkttyp Separerande tratt