Läs mer
Hirschmann™ Glaskåpor
Mått (L x B):
21 x 26 mm
24 x 40 mm
24 x 60 mm
Beskrivning
- LOT-nummer på förpackningen
- CE enligt IVD 98/79
- DIN 58 884
Specifikationer
Specifikationer
| Tjocklek (metrisk) | #1 (0,13 till 0,16 mm) |
| Mått (L x B) | 21 x 26 mm |