Läs mer
Hirschmann™ Glaskåpor
Produktkod. p-7115244
Mått (L x B):
21 x 26 mm
24 x 40 mm
24 x 60 mm
Produktkod. 13240480
Brand: Hirschmann™ 8000120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ta bort klibbighet och minimera damm. Hirschmann™ Glasskydd är perfekta för att skydda och bevara objektglas.
  • LOT-nummer på förpackningen
  • CE enligt IVD 98/79
  • DIN 58 884
Specifikationer
Tjocklek (metrisk) #1 (0,13 till 0,16 mm)
Mått (L x B) 24 x 60 mm