Läs mer
JG Finneran Associates™ Glas Crimp Top Vials, 12 x 32 mm för 11 mm förslutning
Produktkod. p-8650020
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Nej
Vitt
Hals stil:
Crimp, standardöppning
Crimp, stor munöppning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12357059
Brand: JG Finneran Associates™ 32011E1232A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i klart eller bärnstensfärgat glas, med en graderad markering och/eller med bred munöppning. JG Finneran Associates™ Glas Crimp Top Vials, 12 x 32 mm för 11 mm förslutning är gjorda av klar eller bärnsten typ 1 borosilikatglas för användning med poly Crimp™ eller standardkrymptätningar av aluminium.
  • Kompatibel med Poly Crimp™ Tätningar eller standardkrymptätningar av aluminium
  • Välj mellan klart eller bärnstensfärgat borosilikatglas av typ I
  • Finns med graderade märkningsfläckar, vilket underlättar fyllning av flaskor till önskad nivå och visning av provvolymer
  • Finns med 40 % större öppning för att förhindra brutna nålar (på grund av ökat målområde)
  • Unik StepVial designen centrerar exakt ett skär med begränsad volym för pålitlig användning med Agilent och andra autosamplare
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) Designad för att arbeta i Agilent och andra autosamplare.
Graderad Ja
Examen 0,5, 1,0 och 1,5 ml
Hals stil Crimp, standardöppning
Antal per förpackning 100/Pk.
Förslutningstyp Crimptätning (poly Crimp™ eller standardaluminium)
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100/Pk.
Stängningsstorlek 11 mm
Markeringspunkt Vitt