Läs mer
Eppendorf™ Glaskyvett
Produktkod. p-8005617 Handla allt Eppendorf Produkter
Beskrivning:
Modell: 4011, semi-mikro
Modell: 4052, genomströmning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15284566
Brand: Eppendorf™ 4011100002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för en mängd olika applikationer
  • Optisk glaskomposition
  • Finns i en mängd olika modeller och storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kyvett
Beskrivning Modell: 4011, semi-mikro
Material Glas
Kvantitet 1 vardera
För användning med (utrustning) Spektrofotometrar
Bredd (metrisk) 10 mm
För användning med (applikation) Spektroskopi