Läs mer
Hanna Instruments™ Glaskyvettuppsättningar för Checker HC-kolorimetrar och bänkfotometrar
Produktkod. 10751571
Change view
För användning med (utrustning):
HI 83-seriens fotometrar, HI 83-seriens turbidimetrar
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10751571 HI 83-seriens fotometrar, HI 83-seriens turbidimetrar Paket med 4
1 options
Produktkod. 10751571 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI731321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.12 SEK
    367.50 SEK / Paket med 4
    Save 314.62 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Ersättande optiskt klara glaskyvetter som levereras med Checker HC kolorimetrar och HI 83 serie fotometrar och turbidimetrar.
  • För användning med HI 83-seriens fotometrar och turbidimetrar
  • Ersättningsglaskyvetter som används med HI7XX Checker HC kolorimetrar och HI832XX bänkfotometrar
  • Varje kyvett har en 10 ml nivåmarkering för att mäta lämplig volym
  • Indexmärke för korrekt inriktning i fotometern
  • 10 ml nivåmärke för att lägga till korrekt volym
  • Optiskt klart glas
Specifikationer
För användning med (utrustning) HI 83-seriens fotometrar, HI 83-seriens turbidimetrar