Läs mer
SI Analytics™ Glascylinderanslutningsrörventil
Produktkod. 10142382 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
TITRONIC Basic, TitroLine Easy
Produktkod. För användning med (utrustning)
10142382 TITRONIC Basic, TitroLine Easy
1 options
Produktkod. 10142382 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285224336
 Begränsad artikel
I lager
SI Analytics™ Glascylinderanslutningsrörventil gör att man kan fästa ett rör på en glascylinder.
  • TITRONIC™ Grundläggande och TitroLine™ Lätt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Anslutningsrör
För användning med (utrustning) TITRONIC Basic, TitroLine Easy