Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Glasdestillationstermometer
Produktkod. 10294051
Change view
Temperaturområde (metriskt):
0 °C till 150 °C
0 °C till 250 °C
Längd (metrisk):
55 mm
70 mm
85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Längd (metrisk) unitSize
10294051 0 °C till 150 °C 55 mm Varje
10756761 0 °C till 250 °C 55 mm -
10529751 0 °C till 150 °C 70 mm -
10458982 0 °C till 150 °C 85 mm -
10294621 0 °C till 250 °C 85 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10294051 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05065001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 SEK
    797.41 SEK / Paket med 1
    Save 232.59 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 17-08-2026
Specifikationer
Flaskfyllning Fotogen
Längd (metrisk) 55 mm
Material Glas
Produkttyp Destillationstermometer
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (metrisk) 0 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 150 °C