Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Glasdestillationstermometer
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Fotogen |
| Längd (metrisk) | 55 mm |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Destillationstermometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 150 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | 0 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 150 °C |