Läs mer
Cole-Parmer™ WS-200 Series Stuart Water Still
Description
Se till att destillatet är av högsta renhet till ett rimligt pris. Stuart™ Glass Distinction Water Stills har en konstruktion helt i glas med kiseldioxidmantlade värmare.
- Två oberoende säkerhetstermostater förhindrar överhettning
- Värmeelementet stängs av när behållaren är full
Denna vattenkokare helt i glas med kiseldioxid-mantlade värmare och högeffektiv kondensor säkerställer högsta destillatrenhet till ett rimligt pris. En reservoarnivåkontrollfunktion stänger automatiskt av värmaren när behållaren är full och förhindrar översvämning. Två oberoende säkerhetstermostater, monterade i kondensorn och pannan, förhindrar överhettning i händelse av att vattentillförseln avbryts.
Byt enkelt och säkert slangarna utan risk för att glasföremålen går sönder med hjälp av skruvanslutningarna. Inbyggd tratt för syratillsats och dräneringskran möjliggör enkel avkalkning utan att demontera glasföremålen. Använd destillatorn på en bänkskiva eller fäst på väggen med två förborrade skruvhålen i stativet.
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Distinction Water Still |
| Utgångsflöde | 4 l/timme |
| Elektriska krav | 220/240 V 50/60 Hz 3 kW |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Material | Glas |
| Fas | 1 |
| Spänning | 240 V |
| Inloppsvattentemperatur (metrisk) | 25 °C till 35 °C |
| Modell | D4000 |
| Djup (engelska) | 21,3 tum |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.