Läs mer
Nordic Pack Glass Dropping Pipettes
Produktkod. 11321515
Encompass
Change view
Volym (metrisk):
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 114
Paket med 150
Paket med 68
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11321515 30 mL Paket med 150
11311515 10 mL Varje
11341515 100 mL Paket med 68
11331515 50 mL Paket med 114
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11321515 Leverantör Nordic Pack Leverantörsnummer 1130
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glass dropping Pipettes
  • Made from glass
  • Available in different capacities
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 32 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 30 mL
Typ Dropping Pipette
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.