Läs mer
Nordic Pack Glass Dropping Pipettes
Produktkod. 11341515
Encompass
Change view
Volym (metrisk):
10 mL
30 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 114
Paket med 150
Paket med 68
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11341515 100 mL Paket med 68
11321515 30 mL Paket med 150
11311515 10 mL Varje
11331515 50 mL Paket med 114
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11341515 Leverantör Nordic Pack Leverantörsnummer 11100
Beräknad leverans: 03-11-2026
Glass dropping Pipettes
  • Made from glass
  • Available in different capacities
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 47 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 100 mL
Typ Dropping Pipette