Beskrivning
- Torkning av rörglas
- Fläns: Dia. 56 mm
- Längd: 230 mm
- Volym: 350 ml
- För sublimeringstillbehör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 350 mL |
| Diameter (metrisk) Yttre | 56 mm |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Torkflaska |