Läs mer
Fisherbrand™ Omrörarstång i glas
Produktkod. 11547792 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
6 mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11547792 12 mm 5 mm Paket med 5
11537792 6 mm 5 mm Paket med 5
11567792 25 mm 6 mm Paket med 5
11848902 45 mm 8 mm Paket med 5
11858902 60 mm 8 mm Paket med 5
11557792 19 mm 5 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11547792
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med mycket slipande media som kan erodera PTFE. Den inglasade magnetiska omrörarstaven är cylindrisk för en mängd olika användningsområden.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Använd med mycket slipande media som kan erodera PTFE
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Klart
Beskrivning Glasinkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 5 mm
Längd (metrisk) 12 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Cylinder