Läs mer
Fisherbrand™ Omrörarstång i glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
6 mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Glasinkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 45 mm |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Form | Cylinder |