Läs mer
Fisherbrand™ Omrörarstång i glas
Produktkod. 11858902 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
6 mm
12 mm
19 mm
25 mm
45 mm
60 mm
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11858902
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med mycket slipande media som kan erodera PTFE. Den inglasade magnetiska omrörarstaven är cylindrisk för en mängd olika användningsområden.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Använd med mycket slipande media som kan erodera PTFE
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Klart
Beskrivning Glasinkapslad Alnico V magnetkärna
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 60 mm
Kvantitet 5/Pk.
Form Cylinder