Läs mer
Merck Glasfiberfilter med bindemedel, 1μ m
Produktkod. 10208190 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
2,5 cm
4,2 cm
4,7 cm
7,5 cm
9 cm
12,4 cm
14,2 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10208190 14,2 cm Paket med 50
10044360 2,5 cm Paket med 100
10588812 4,2 cm Paket med 100
10752721 4,7 cm Paket med 100
10176180 7,5 cm Paket med 100
10598812 9 cm Paket med 100
10309640 12,4 cm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10208190 Leverantör Merck Leverantörsnummer AP1514250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förfiltrering och föroreningsanalys
Millipore fibrösa skivfilter finns i ett brett utbud av flödeshastigheter och genomströmningskapaciteter. Våra glasfiberfilter finns med eller utan bindemedelsharts och kan steriliseras med EO, gamma eller autoklav (121 C °vid 1 bar). Glasfiberfilter med bindemedelsharts: Millipore filter med bindemedelsharts har överlägsen våtstyrka och är utmärkta för kvalitativ analys och förfiltrering, speciellt för kraftigt förorenade vätskor. De används också i stor utsträckning för klarning av vattenlösningar.
Typ AP15
  • Lägsta smutshållande förmåga
  • Rekommenderat förfilter för 0,2 till 0,6μ m filter
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Luftflödeshastighet 10,6 l/min/cm 2
    Luftmotstånd 210 mm H 2 O
    Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
    Färg Vitt
    Filtertyp Djupfilter
    Material Borosilikatglas mikrofiber
    Partikelretention 0,2 till 0,6μ m
    Porstorlek 1 μm
    Sterilitet Sterila
    Flödeshastighet 1,6 ml/min/ cm2
    För användning med (applikation) Förfiltrering och föroreningsanalys
    Kvalitet AP15
    Hydrofobicitet Hydrofil
    Inkluderar Bindemedelsharts
    Proteinbindningskapacitet 100μ g/cm 2
    Yttyp Vanlig
    Temperatur (engelska) Max. 1022 °F
    Temperatur (metrisk) Max 550 °C
    Tjocklek (engelska) 0,031 tum.
    Tjocklek (metrisk) 790μ m
    Typ Filtermembran
    Vätbarhet Hydrofil
    Diameter (engelska) 5,59 tum.
    Diameter (metrisk) 14,2 cm
    Diameter (metrisk) skiva 14.2 cm