Läs mer
Merck Glasfiberfilter utan bindemedel
Beskrivning
För förfiltrering och föroreningsanalys
ÖversiktMillipore fibrösa skivfilter finns tillgängliga i ett brett utbud av flödeshastigheter och genomströmningskapaciteter. Våra glasfiberfilter finns med eller utan bindemedelsharts och kan steriliseras med EO, gamma eller autoklav (121)° C vid 1 bar). Glasfiberfilter med bindemedelsharts: Milliporefilter med bindemedelsharts har överlägsen våtstyrka och är utmärkta för kvalitativ analys och förfiltrering, speciellt för kraftigt förorenade vätskor. De används också i stor utsträckning för klarning av vattenhaltiga lösningar.
Typ AP15
- Lägsta smutshållande förmåga
- Rekommenderat förfilter för 0,2 till 0,6μ m filter
Typ AP20
- Lägre retention, högre smutshållande kapacitet än AP15-filter
- Rekommenderat förfilter för 0,8 till 8,0μ m filter
- Använd uppströms för att skydda typ AP15-filter
Typ AP25
- Tillagd tjocklek ger samma kvarhållning och större smutshållande förmåga som AP20
- Rekommenderat förfilter för 0,9 till 8μ m filter, speciellt för proteinhaltiga och kraftigt förorenade vätskor
- Använd uppströms för att skydda typ AP15-filter. Glasfiberfilter utan bindemedelsharts: Filtren utan bindemedelsharts behåller sin strukturella integritet utan viktminskning när de värms upp till °500 C och kan därför användas vid gravimetrisk analys såväl som för filtrering av heta gaser.
Skriv APFA
- Håller kvar fina partiklar med god effektivitet, även vid höga flödeshastigheter
- Rekommenderas för övervakning av avloppsvatten och uppsamling av suspenderade partiklar i gaser (t.ex. rök från skorstenar)
- Användning i biokemiska tillämpningar (t.ex. insamling av celler och filtrering av protein- eller nukleinsyrafällningar)
Typ APFB
- Högre mekanisk hållfasthet i vått tillstånd och större belastningskapacitet än APFA-filter
- Används för flytande klarning, kvantifiering av fasta ämnen i suspensioner av fina partiklar och scintillationsräkning
Skriv APFC
- Större retention, speciellt för avlägsnande av fina partiklar och mikroorganismer än filter av typ APFA
- Används för att bestämma totala suspenderade ämnen i dricksvatten
- Används för att filtrera proteiner eller nukleinsyra TCA fällningar och för uppsamling av celler och mikroorganismer
Typ APFD
- Tjockt filter med högt flöde och låg retention
- Används för att klara suspensioner som innehåller partiklar större än 1,0μ m
Skriv APFF
- Används för att filtrera extremt fina fällningar som protein, nukleinsyror eller serumfällningar
- Rekommenderas för USEPA-metod 1311 för TCLP-analys
Typ AP40
- Rekommenderas för standardmetoder Totalt suspenderade ämnen 2540D
- Rekommenderas för USEPA-metod 1311 för TCLP-analys
- Behåller strukturell integritet utan viktminskning när den antänds till °550 C (1022 °F) efter provfiltrering
- Rekommenderas för bestämning av flyktigt suspenderat material i avloppsvatten och industriavlopp
Specifikationer
Specifikationer
| Luftflödeshastighet | 44,5 l/min/cm 2 |
| Luftmotstånd | 50 mm H 2 O |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Filtertyp | Djupfilter |
| Material | Borosilikatglas mikrofiber |
| Porstorlek | 0,7μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Flödeshastighet | 6 ml/min/ cm2 |
| För användning med (applikation) | Bestämning av flyktigt suspenderat material i avloppsvatten och industriavlopp |
| Visa mer |