Läs mer
Horst™ Glasfiber GBW modell fleecy tejp
Produktkod. 11903925
Change view
Material:
Glasfiber
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11903925 Glasfiber Varje
1 options
Produktkod. 11903925 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 100201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.91 SEK
    1000.33 SEK / Paket med 1
    Save 670.58 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Fleecy glasfibertejp för isolering av uppvärmda sektioner. Horst™ GBW Glasfiber Fleecy Tape ger skydd upp till 450 °C.
  • Lätt att applicera värmeisolering
  • Bandformat
  • Lätt att ta bort vid behov
Specifikationer
Beskrivning 3 mm tjock
Längd (metrisk) 30 m
Modell GBW
Material Glasfiber
Bredd (metrisk) 25mm
Produkttyp Fleecy tejp
Temperatur (metrisk) 450 °C