Läs mer
Kartell™ Glasfiber Nylon Spatel, med platta ändar
Beskrivning
Tillverkad av glasfibernylon för utmärkt kemikaliebeständighet. Kartell™ Glasfiber Nylon Spatlar är lämpliga för användning i livsmedels- och dryckesindustrin, laboratoriearbete och utbildningsmiljöer.
- Allmänna spatlar med utmärkt kemikaliebeständighet
- Skrapa plus sked eller dubbel skrapa konfiguration
- Autoklaveringsbar
- Tillverkad enligt DIN12890 standard
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Platt ände |
| Färg | Rött |
| Certifikat och efterlevnad | NSF/ANSI Standard 51, DIN 12890 |
| Produkttyp | Spatel för allmänt bruk |
| För användning med (applikation) | För användning inom livsmedels- och dryckesindustrin, billiga spatlar för allmänt bruk |
| Bredd (metrisk) | 13 till 17 mm |
| Material | Glasfiber Nylon |
| Längd (metrisk) | 180 mm |