Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Glasfiberförstärkta ETFE-skruvförband
Produktkod. 10028360
Change view
För användning med:
För 0,8 mm slang OD
För 10 mm slang OD
För 4 mm slang OD
För 6 mm slang OD
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Trådstorlek unitSize
10028360 För 10 mm slang OD GL 18 Varje
10792173 För 0,8 mm slang OD GL 14 -
10745992 För 10 mm slang OD GL 25 -
10222351 För 4 mm slang OD GL 18 -
10489381 För 6 mm slang OD GL 25 -
10120461 För 6 mm slang OD GL 14 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10028360 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer D59018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.15 SEK
    172.72 SEK / Paket med 1
    Save 166.43 SEK
    49% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa skruvförband för att ansluta utrustning och beslag med GL-gängor till hårdväggiga rör eller rör av glas, plast eller metall. Bohlender™ BOLA™ Glasfiberförstärkta ETFE-skruvförband är idealiska för att fixera sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl. Idealisk för användning i aggressiv miljö.
  • Röd glasfiberförstärkt ETFE skruvlock
  • Inre delar: ETFE V-ring, FKM O-ring, PTFE konisk ring och tätningsring
  • För slangdiametrar under 3 mm (ej exponerade för mediet)
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Mediet exponeras endast för PTFE
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA överensstämmer
Material PTFE
För användning med För 10 mm slang OD
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Trådstorlek GL 18
Färg Rött
Maximalt tryck 10 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 150 °C
Produkttyp Skruvförband