Läs mer
Bohlender™ BOLA™ Glasfiberförstärkta ETFE-skruvförband
Produktkod. 10792173
Change view
För användning med:
För 0,8 mm slang OD
För 10 mm slang OD
För 4 mm slang OD
För 6 mm slang OD
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Trådstorlek unitSize
10792173 För 0,8 mm slang OD GL 14 -
10028360 För 10 mm slang OD GL 18 Varje
10745992 För 10 mm slang OD GL 25 -
10222351 För 4 mm slang OD GL 18 -
10489381 För 6 mm slang OD GL 25 -
10120461 För 6 mm slang OD GL 14 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10792173 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer D59306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00 SEK
    221.52 SEK / Paket med 1
    Save 72.48 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa skruvförband för att ansluta utrustning och beslag med GL-gängor till hårdväggiga rör eller rör av glas, plast eller metall. Bohlender™ BOLA™ Glasfiberförstärkta ETFE-skruvförband är idealiska för att fixera sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl. Idealisk för användning i aggressiv miljö.
  • Röd glasfiberförstärkt ETFE skruvlock
  • Inre delar: ETFE V-ring, FKM O-ring, PTFE konisk ring och tätningsring
  • För slangdiametrar under 3 mm (ej exponerade för mediet)
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Mediet exponeras endast för PTFE
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA överensstämmer
Material Glasfiberförstärkt ETFE
För användning med För 0,8 mm slang OD
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Trådstorlek GL 14
Färg Rött
Maximalt tryck 10 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 150 °C
Produkttyp Skruvförband