Läs mer
Macherey-Nagel™ Glasfibervadd
Produktkod. 10209841 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
För användning med (utrustning):
Begagnade GC Liners, Packade GC Kolumner
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. 10209841
Brand: Macherey-Nagel™ 718002
Bara null kvar
Specifikationer
Material Glasfiber
Typ Vadd
För användning med (utrustning) Begagnade GC Liners, Packade GC Kolumner