Läs mer
Brady™ Glasfylld belagd stålkabellåsningsanordning
Produktkod. 11756685 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Plastbelagt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11756685 Plastbelagt stål Varje
1 options
Produktkod. 11756685 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 800112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.00 SEK
    620.66 SEK / Paket med 1
    Save 6.34 SEK
    1% Av
I lager
Lås ut grindventiler, gasflaskor, elektriska apparater och mer med denna glasfyllda stålkabellåsningsenhet.
  • Ge extra information genom att kombinera enheten med en tagg (ingår ej).
Specifikationer
Produkttyp Lockout-kabel
Alternativt artikelnummer CABLO
Färg Rött
Material Plastbelagt stål
Certifikat och efterlevnad ANSI STANDARD Z244 / OSHA 29 CFR 1910.147(4)(ii)(A)(1)(c)(5)(ii)(C)(1)
Beskrivning Kabellåsningsenhet och 1,8 m kabel
Diameter (engelska) Shackle 0,31 tum.
Diameter (metrisk) bygel 8 mm
Mått (D x B x H) 16.60 x 148.50 x 50.20 mm
Mått (L x B) 148.50 x 50.20 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 1,98 tum.
Höjd (metrisk) 50.2 mm
Höjd (metrisk) bygel 50.2 mm
Material (bygel) Polypropen
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 5,85 tum.
Bredd (metrisk) 148.5 mm