Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Glasfylld Nylon Kontaktdon med PTFE-tätningar
Produktkod. 11802943
Trådstorlek:
13-425 till 20-400
15-425 till 20-400
18-400 till 20-400
20-400 till 20-400
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11802943
Brand: DWK Life Sciences 7472052020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kimble™ Glasfylld Nylon Anslutningar med PTFE-tätningar är gängade kopplingar som används för att koppla ihop två föremål med en GPI-finish.
  • Kontaktdon har PTFE-tätningar och FKM O-ringar
  • Blå glasfylld nylon
  • För användning till 150 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) För att ansluta vanliga roterande förångarfällor till flaskor
Inkluderar PTFE tätningar
Trådstorlek 20-400 till 20-400
Material Nylon
Produkttyp Anslutning