Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Glasfylld Nylon Kontaktdon med PTFE-tätningar
Produktkod. 11882933
Change view
Trådstorlek:
13-425 till 20-400
15-425 till 20-400
18-400 till 20-400
20-400 till 20-400
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek Förpackningsstorlek
11882933 15-425 till 20-400 Varje
11892933 18-400 till 20-400 Varje
17751088 13-425 till 20-400 -
11802943 20-400 till 20-400 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11882933 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7472051520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.60 SEK
    221.09 SEK / Paket med 1
    Save 27.51 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kimble™ Glasfylld Nylon Anslutningar med PTFE-tätningar är gängade kopplingar som används för att koppla ihop två föremål med en GPI-finish.
  • Kontaktdon har PTFE-tätningar och FKM O-ringar
  • Blå glasfylld nylon
  • För användning till 150 °C
Specifikationer
För användning med (applikation) För att ansluta vanliga roterande förångarfällor till flaskor
Inkluderar PTFE tätningar
Trådstorlek 15-425 till 20-400
Material Nylon
Produkttyp Anslutning