Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Glasfylld Nylon Kontaktdon med PTFE-tätningar
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
- Kontaktdon har PTFE-tätningar och FKM O-ringar
- Blå glasfylld nylon
- För användning till 150 °C
Specifica
Specifica
| För användning med (applikation) | För att ansluta vanliga roterande förångarfällor till flaskor |
| Inkluderar | PTFE tätningar |
| Trådstorlek | 18-400 till 20-400 |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Anslutning |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?