Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Glasfylld Nylon Kontaktdon med PTFE-tätningar
Produktkod. 17751088 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek:
13-425 till 20-400
15-425 till 20-400
18-400 till 20-400
20-400 till 20-400
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek Förpackningsstorlek
17751088 13-425 till 20-400 -
11892933 18-400 till 20-400 Varje
11882933 15-425 till 20-400 Varje
11802943 20-400 till 20-400 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17751088 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7472051320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00 SEK
    250.12 SEK / Paket med 1
    Save 35.88 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 12-02-2027
Kimble™ Glasfylld Nylon Anslutningar med PTFE-tätningar är gängade kopplingar som används för att koppla ihop två föremål med en GPI-finish.
  • Kontaktdon har PTFE-tätningar och FKM O-ringar
  • Blå glasfylld nylon
  • För användning till 150 °C
Specifikationer
För användning med (applikation) För att ansluta vanliga roterande förångarfällor till flaskor
Inkluderar PTFE tätningar
Trådstorlek 13-425 till 20-400
Material Nylon
Produkttyp Anslutning