Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Glasfylld Nylon Kontaktdon med PTFE-tätningar
Trådstorlek:
13-425 till 20-400
15-425 till 20-400
18-400 till 20-400
20-400 till 20-400
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kontaktdon har PTFE-tätningar och FKM O-ringar
- Blå glasfylld nylon
- För användning till 150 °C
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För att ansluta vanliga roterande förångarfällor till flaskor |
| Inkluderar | PTFE tätningar |
| Trådstorlek | 18-400 till 20-400 |
| Material | Nylon |
| Produkttyp | Anslutning |