Läs mer
Brady™ Glasfylld Nylon Miniatyr kretsbrytare låsningar
Produktkod. 15623517 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Röd/svart
Rött
Förpackningsstorlek:
1 paket
Paket med 6
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15623517 Rött Paket med 6
11731356 Rött 1 paket
11771945 Röd/svart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15623517 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 090854
I lager
En säker och effektiv metod för att låsa ut europeiska strömbrytare.
  • Kräver inga verktyg för att installera
  • Lockout installeras enkelt med hjälp av en tryckknapp
  • Lockout i dragstångsstil har ett tumhjul för snabb applicering
Specifikationer
Produkttyp Miniatyr kretsbrytare låsningar
Alternativt artikelnummer ELEC. KRETSBRYTARE L/O EURO TB PK6
Färg Rött
Material Glasfylld Nylon
Beskrivning Miniatyr kretsbrytare låsningar - Tie-Bar
Diameter (metrisk) bygel 7 mm
Mått (D x B x H) 24.13 x 31.24 x 54.9 mm
Material (bygel) Glasfylld Nylon
Kvantitet 6 Pk.
Bredd (metrisk) 31.24 mm