Beskrivning
- Unik - kräver inga verktyg för att installera.
- Lockouten monteras enkelt med hjälp av en tryckknapp.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Miniatyr kretsbrytare låsningar |
| Alternativt artikelnummer | ELEC. KRETSBRYTARE L/O EURO PIS EA |
| Färg | Rött |
| Material | Glasfylld Nylon |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 1910.147 |
| Beskrivning | Miniatyrbrytare låsningar - Pin-In Standard |
| Diameter (engelska) | 0,95 tum |
| Diameter (metrisk) | 24.13 mm |
| Mått (D x B x H) | 13.72 x 24.13 x 41.7 mm |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Visa mer |