Läs mer
Brady™ Glasfylld Nylon Original kabellås
Produktkod. 11751885 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11751885 Rött Varje
1 options
Produktkod. 11751885 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065318
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Den glasfyllda Nylon Original Cable Lock är idealiskt för dina svåra lockout-situationer som stora grindventiler eller överdimensionerade enheter.
  • Kroppen är gjord av slagmodifierad nylon.
  • Finns i rött.
  • Levereras med 1,8 m galvaniserad stålkabel (3,2 mm ytterdiameter).
Specifikationer
Produkttyp Minikabellåsning med stålkabel
Alternativt artikelnummer ASSY, KABEL L/O, RÖD 6 fot.
Färg Rött
Material Glasfylld Nylon
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Original kabellås
Diameter (engelska) Shackle 0,13 tum.
Diameter (metrisk) bygel 3.2 mm
Mått (D x B x H) 27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Mått (L x B) 72.00 x 182.70 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 165.1 mm
Material (bygel) Galvaniserat stål
Kvantitet 1 st
Tjocklek 8 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm