Läs mer
Brady™ Glasfylld Nylon Original kabellås
Produktkod. 11771845
Change view
Färg:
Blått
Gult
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11771845 Blått Varje
11781845 Gult Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11771845 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 045191
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Brady's original, patenterad Glasfylld Nylon Cable Lockout är idealisk för dina svåra lockout-situationer som stora grindventiler eller överdimensionerade enheter.
  • Kroppen är gjord av slagmodifierad nylon.
  • Finns i olika färger.
  • Levereras med 1,8 m galvaniserad stålkabel (3,2 mm ytterdiameter).
Specifikationer
Produkttyp Kabellåsning
Alternativt artikelnummer ASSY, KABEL L/O, BLÅ 6 fot.
Färg Blått
Material Glasfylld Nylon
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Original kabellås
Diameter (engelska) Shackle 0,31 tum.
Diameter (metrisk) bygel 8 mm
Mått (D x B x H) 27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Mått (L x B) 72 x 182.70 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 165.1 mm
Material (bygel) Galvaniserat stål
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm