Läs mer
Brady™ Glasfylld Nylon Pneumatisk Quick-Disconnect Lockout
Produktkod. 11741885 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11741885 Rött Varje
1 options
Produktkod. 11741885 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 064221
I lager
Den glasfyllda Nylon Pneumatisk Quick-Disconnect Lockout isolerar pneumatisk energi utan kostnad och besvär med att installera in-line spärrventiler.
  • Enheten är monterad på hankopplingen och isolerar utrustningen från alla tryckluftskällor.
  • Rymmer majoriteten av 6 mm, 9 mm och 12 mm hanbeslag.
Specifikationer
Produkttyp Pneumatisk snabbfrånkopplingsspärr
Alternativt artikelnummer ASSY, PNEUMATISK QUICK DISC. L/O 1 PACK
Färg Rött
Material Glasfylld Nylon
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Diameter (engelska) 2,75 tum
Diameter (engelska) Shackle 0,31 tum.
Diameter (metrisk) 69.85 mm
Diameter (metrisk) bygel 7.84 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 0,827 tum.
Bredd (metrisk) 21 mm