Läs mer
Brady™ Pneumatisk Quick-Disconnect Lockout
Produktkod. 15643507 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15643507 Rött Paket med 6
1 options
Produktkod. 15643507 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065645
I lager
Isolerar pneumatisk energi utan kostnad och besvär med att installera in-line spärrventiler.
  • Enheten är monterad på hankopplingen och isolerar utrustningen från alla tryckluftskällor
  • Rymmer majoriteten av 6 mm, 9 mm och 12 mm hanbeslag
Specifikationer
Produkttyp Pneumatisk avstängning
Alternativt artikelnummer ASSY, PNEUMATISK QUICK DISC. L/O 6 PACK
Färg Rött
Material Glasfylld Nylon
Beskrivning Pneumatisk Quick-Disconnect Lockout
Kvantitet 6 Pk.