Läs mer
Wheaton™ Glastratt
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Glas |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I och ASTM E 438 typ I, klass A |
| För användning med (applikation) | 90 mm vakuumfilterhållare |
| Produkttyp | Tratt |