Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas och tillgänglig i en mängd olika kapaciteter. Fisherbrand™ Glastrattfilter med sintrade glasskivor filtrerar medelstora utfällningar från 16 - 40 μm respektive 10 till 14 μm porstorlekar.
- Trattar tillverkade av borosilikatglas.
- Trattfilter tillverkade av sintrat glas.
- Filtrerar mediumfällningar med grad 3 och grad 4 porositet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (metrisk) skiva | 40 mm |
| Inkluderar | Sintrad glasskiva |
| Porositet | 3 |
| Produkttyp | Filtertratt |