Läs mer
Fisherbrand™ Glastrattfilter med sintrad glasskiva
Produktkod. p-8002052 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
35 mL
80 mL
125 mL
500 mL
Porositet:
3
4
Diameter (metrisk) skiva:
30mm
40mm
65mm
95mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11952148
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas och tillgänglig i en mängd olika kapaciteter. Fisherbrand™ Glastrattfilter med sintrade glasskivor filtermedium fäller ut från 16 - 40 μm respektive 10 till 14 μm porstorlekar.
Tillverkad av borosilikatglas och tillgänglig i en mängd olika kapaciteter. Fisherbrand™ Glastrattfilter med sintrade glasskivor filtrerar medelstora utfällningar från 16 - 40 μm respektive 10 till 14 μm porstorlekar.
  • Trattar tillverkade av borosilikatglas.
  • Trattfilter tillverkade av sintrat glas.
  • Filtrerar mediumfällningar med grad 3 och grad 4 porositet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) skiva 65mm
Inkluderar Sintrad glasskiva
Porositet 4
Produkttyp Filtertratt