Läs mer
Merck Glastratt för vakuumfiltrering
Produktkod. 15869512
Change view
Kapacitet (metrisk):
300 ml
1 l
Beskrivning:
PTFE-faced
Slipad glastätning
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Beskrivning Förpackningsstorlek
15869512 300 ml Slipad glastätning Varje
15884156 1 l Slipad glastätning Varje
15885654 300 ml PTFE-faced Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15869512 Leverantör Merck Leverantörsnummer XX1014704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3745.00 SEK
    2309.89 SEK / Paket med 1
    Save 1435.11 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 22-06-2027
Designad för att ersätta delar som ingår i glasvakuumfiltreringssatser eller tillhandahålla en alternativ konfiguration
Millipore Tillbehörsprodukt för glasvakuumfiltreringDessa tillbehörsprodukter är utformade för att ersätta delar som ingår i Millipore glasvakuumfiltreringssatser eller tillhandahålla en alternativ konfiguration. Denna artikel är en tillbehörsdel för Millipore 47 mm klassiska glasfilterhållarsatser, Millipore 47 mm helglasfilterhållarsatser, och Millipore MilliSolve Utrustning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 47 mm
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Material Borsilikatglas
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Beskrivning Slipad glastätning