Description
Designad för att ersätta delar som ingår i glasvakuumfiltreringssatser eller tillhandahålla en alternativ konfiguration
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Överst | 47 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Material | Borsilikatglas |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Slipad glastätning |