Läs mer
Merck Glastratt för vakuumfiltrering
Produktkod. p-7159153 Handla allt Merck Produkter
Kapacitet (metrisk):
300 ml
1 l
Beskrivning:
PTFE-faced
Slipad glastätning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15869512
Brand: Merck XX1014704
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att ersätta delar som ingår i glasvakuumfiltreringssatser eller tillhandahålla en alternativ konfiguration
Millipore Tillbehörsprodukt för glasvakuumfiltreringDessa tillbehörsprodukter är utformade för att ersätta delar som ingår i Millipore glasvakuumfiltreringssatser eller tillhandahålla en alternativ konfiguration. Denna artikel är en tillbehörsdel för Millipore 47 mm klassiska glasfilterhållarsatser, Millipore 47 mm helglasfilterhållarsatser, och Millipore MilliSolve Utrustning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 47 mm
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Material Borsilikatglas
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Beskrivning Slipad glastätning