Läs mer
Hecht Karl™ Glas gas tvättflaskor
Produktkod. 10073661
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10073661 100 ml
10083661 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10073661 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 41470012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1733.29 SEK
    1085.46 SEK / Paket med 1
    Save 647.83 SEK
    37% Av
I lager
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Glas
Typ Gastvättflaska
Inkluderar Filterplatta
Porstorlek 1 μm
Certifikat och efterlevnad DIN 12596
Kvantitet 1 vardera