Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Graderade pipetter, blå examen
Produktkod. 11720834
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11720834 25 mL Paket med 6
11730834 50 mL Paket med 6
11730814 1 mL Paket med 12
15231209 2 mL Paket med 12
11780824 5 mL Paket med 12
11700834 10 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11720834 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1101170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 SEK
    1069.03 SEK / Paket med 6
    Save 165.97 SEK
    13% Av
I lager
Ger volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klass AS Graderade pipetter, Blue Graduation kommer med en bomullsplugg som standard.
  • Enl. till DIN EN ISO 835
  • Huvudpunkt ringgradering i blått
  • Graderad till spets, noll överst, typ 3
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 835
Klass AS
Material Naturgummi
För användning med (applikation) Pipettfyllare fungerar via en serie glaskulventiler för luftutsläpp, sug och leverans
Färg Blått
Volym (metrisk) 25 mL
Typ Pipettfyllare
För användning med (utrustning) Pipetter upp till 1000 ml