Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Graderade pipetter, blå examen
Produktkod. 11730814
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11730814 1 mL Paket med 12
11720834 25 mL Paket med 6
11730834 50 mL Paket med 6
15231209 2 mL Paket med 12
11780824 5 mL Paket med 12
11700834 10 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11730814 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 1101133
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klass AS Graderade pipetter, Blue Graduation kommer med en bomullsplugg som standard.
  • Enl. till DIN EN ISO 835
  • Huvudpunkt ringgradering i blått
  • Graderad till spets, noll överst, typ 3
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 835
Klass AS
Material Polypropen
Graderad Ja
Kvantitet 12 st
Tolerans ±0,03 ml
Färg Blått
Volym (metrisk) 1 mL
Typ Glödlampa pipett