Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Graderade pipetter, blå examen
Beskrivning
- Enl. till DIN EN ISO 835
- Huvudpunkt ringgradering i blått
- Graderad till spets, noll överst, typ 3
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrerad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 835 |
| Klass | AS |
| Material | Silikon |
| Färg | Blått |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Typ | Reservadapter |
| För användning med (utrustning) | Bibbette Pipettfyllare |