Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Graderade pipetter, blå examen
Description
- Enl. till DIN EN ISO 835
- Huvudpunkt ringgradering i blått
- Graderad till spets, noll överst, typ 3
- Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifications
Specifications
| Kalibrerad | Ja |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 835 |
| Klass | AS |
| Färg | Blått |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Typ | Reservventilsystem |
| För användning med (utrustning) | Bibbette Pipettkontroll |