Läs mer
Hirschmann™ Klass AS Graderade pipetter, blå examen
Produktkod. p-8002200
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11720834
Brand: Hirschmann™ 1101170
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger volymetrisk noggrannhet för dina pipetteringsbehov. Hirschmann Instruments™ Klass AS Graderade pipetter, Blue Graduation kommer med en bomullsplugg som standard.
  • Enl. till DIN EN ISO 835
  • Huvudpunkt ringgradering i blått
  • Graderad till spets, noll överst, typ 3
  • Överensstämmelse certifierad, med daterad partiidentifikation
Specifikationer
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 835
Klass AS
Material Naturgummi
För användning med (applikation) Pipettfyllare fungerar via en serie glaskulventiler för luftutsläpp, sug och leverans
Färg Blått
Volym (metrisk) 25 mL
Typ Pipettfyllare
För användning med (utrustning) Pipetter upp till 1000 ml