Läs mer
Laboratories Sales™ Rörformade injektionsflaskor av glas
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av typ 1B klart neutralt glas
- Krymptätningar av aluminium och gummiproppar finns tillgängliga
- Handpressningsverktyg och de-cappers finns också tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Yttre | 29 mm |
| Material | Borosilikatglas (typ 1, klass B) |
| Volym (metrisk) | 20 ml |
| nr per ärende | 95 |
| Storlek (metrisk) öppning | 20 mm |
| Stil | Rörformig |
| Höjd (metrisk) | 56 mm |
| Produkttyp | Injektionsflaska |