Läs mer
Laboratories Sales™ Rörformade injektionsflaskor av glas
Produktkod. 11792058 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Paket med 208
Paket med 95
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11792058 10 ml Paket med 160
11728116 20 ml Paket med 95
11722997 5 ml Paket med 208
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11792058 Leverantör Laboratories Sales™ Leverantörsnummer 150826D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högkvalitativa rörformade glasflaskor lämpliga för diagnostiska, farmaceutiska och hälsovårdsapplikationer i laboratoriet.
  • Tillverkad av typ 1B klart neutralt glas
  • Krymptätningar av aluminium och gummiproppar finns tillgängliga
  • Handpressningsverktyg och de-cappers finns också tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) öppning 20mm
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material Neutralt glas (Typ 1B)
Volym (metrisk) 10 ml
För användning med (applikation) Diagnostiska, farmaceutiska, sjukvårdsapplikationer
nr per ärende 160
Storlek (metrisk) öppning 20 mm
Stil Rörformig
Höjd (metrisk) 46 mm
Produkttyp Injektionsflaska